Merck
全部照片(4)
重要文件
2GFKB
Roche
KAPA2G快速PCR试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
用途
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
品質等級
儲存期限
≤18 mo.
特點
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
包裝
pkg of 100 U (KK5020)
pkg of 250 U (KK5021)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
KAPA2G Fast DNA聚合酶是专为提高产率和速度而设计的第二代(2G)酶,与野生型Taq聚合酶相比,其提供了更快的延伸速率。除速度外,KAPA2G Fast在大量的靶标中比竞争对手的酶具有更高的产量和灵敏度。KAPA2G FAST DNA聚合酶试剂盒设计用于快速PCR,与使用野生型Taq DNA聚合酶进行的常规PCR分析相比,总反应时间能够缩短20–70%。这可以在不牺牲反应性能的情况下实现,并且不需要专门的PCR耗材或热循环仪。
應用
KAPA2G Fast PCR试剂盒适用于:
  • 常规聚合酶链式反应(PCR)[1]
  • 多重PCR
  • 快速光PCR样品 [2]
  • Fast PCR
  • 基因分型
生化/生理作用
用KAPA2G Fast DNA聚合酶产生的DNA片段与用野生型Taq DNA聚合酶产生的DNA片段具有相同特性,可用于限制性内切酶消化、克隆和测序等常规下游分析及应用。和野生型Taq一样,KAPA2G Fast具有5'→3'聚合酶和5′→3′核酸外切酶活性,但是没有3'→5'核酸外切酶(校正)活性。KAPA2G快速聚合酶的保真度类似于Taq聚合酶;每1.7 x 105核苷酸的错配数约为1个。
特點和優勢
可最高降低75%的循环时间:
  • 延伸时间低至1秒每千碱基
  • 对于AT-和GC-富集目标都具有广泛的覆盖
高速、高性能:
  • 来自复杂靶标的单拷贝灵敏度
  • 更高的产量
临时速记:
  • KAPA2G Fast PCR试剂盒包含为快速PCR开发的工程化KAPA2G Fast DNA聚合酶。
  • 对于<1 kb的扩增子使用1秒的颜色时间而对更长的扩增子使用15秒/kb,可节省20-70%的总反应时间。
  • 不需要专门的仪器或PCR消耗品。
  • 优化的缓冲系统提供了更高的产量、特异性和灵敏度,有利于在广泛的引物长度、GC 含量和熔解温度范围内进行有效的引物退火。
  • 每25 μL或更低体积的反应使用0.5 U KAPA2G Fast DNA聚合酶。
  • 为了实现高反应效率,不要超过956μL反应体积。
  • 含有1.5mM MgCl2的KAPA2G缓冲液A(1X)。
  • 反应产物是3′-dA尾的,可以克隆到TA克隆载体中。
品質
每批次KAPA2G FAST DNA聚合酶均已确认含有 <2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。KAPA2G Fast ReadyMix经过严格的质量控制测试,不具有污染外切核酸酶和内切核酸酶的活性,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
準備報告
在每次使用前,应确保产品已完全解冻并充分混合。短期使用时,可将试剂保存4℃条件下(最长1个月)。长期储存时,应将试剂放回-20℃环境中。如果所有组分均经过仔细处理且无污染,则在室温下(无意地)短时间(最多3天)放置,预计不会破坏试剂盒。不建议在室温和4℃下长期保存。请注意,储存在高于-20℃的温度下的试剂在使用过程中受到污染时更容易降解,因此在此温度下储存的风险由用户自负。
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • KAPA2G Fast DNA Polymerase 5 U/µL
  • 5X KAPA2G Buffer A
  • KAPA MgCl2 25 mM
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Leveraging transcriptome data for enhanced gene expression analysis in apple
Hargarten H, et al.
J. Am. Soc. Hort. Sci., 143, 333-346 (2018)
Jinjoo Kim et al.
Nanotheranostics, 1(2), 178-185 (2017-10-27)
The polymerase chain reaction (PCR) has been an essential tool for diagnosis of infectious diseases, but conventional PCR still has some limitations with respect to applications to point-of-care (POC) diagnostic systems that require rapid detection and miniaturization. Here we report
Sophia Pantasis et al.
Journal of cell science, 135(7) (2022-03-17)
Vertebrate lonesome kinase (VLK) is the only known extracellular tyrosine kinase, but its physiological functions are largely unknown. We show that VLK is highly expressed in hepatocytes of neonatal mice, but downregulated during adulthood. To determine the role of VLK
文章
Fast PCR reduces reaction time, enhancing efficiency with optimized cycling parameters.
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
概述定向進化以及產生具有最佳化或全新功能的蛋白質的方法。