推薦產品
用途
sufficient for 500 reactions
品質等級
特點
High Fidelity PCR
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart: no
包裝
pkg of 250 U
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
應用
KAPA Taq EXtra PCR 系统非常适合于:
- 短和中等长度靶标 ( 5 kb) 的 PCR
- 远程 PCR (5-15 kb)
- 使用限量模板 DNA 的 PCR。
生化/生理作用
KAPA Taq EXtra PCR系统是KAPA Taq DNA聚合酶和具有校对能力的修饰性古细菌(B型)DNA聚合酶的混合物。该双酶系统专为支持可靠、长距离和灵敏的PCR而设计。 两种酶均具有5'→3'聚合酶活性,但只有KAPA Taq DNA聚合酶具有5'→3'核酸外切酶活性,且只有B型DNA聚合酶具有3'→5'核酸外切酶(校正)活性。KAPA Taq EXtra的反应产物具有polyA尾,并可被克隆至TA克隆载体中。
特點和優勢
- KAPA Taq EXtra 是 KAPA Taq 和校对 DNA 聚合酶的混合物
- 适用于短、中、长距离 PCR,以及模板 DNA 量较低的 PCR。
- 保真度比 Taq 高 2-4 倍
- 对于短扩增子,可替换 Taq DNA 聚合酶以提高产量和/或保真度。
- 以高产量和高灵敏度扩增中长靶片段。
- KAPA Taq EXtra 缓冲液(无 Mg)设计用于长片段、灵敏的 PCR。 MgCl2 单独提供用于优化。
- KAPA Taq EXtra的保真度比KAPA Taq DNA聚合酶的保真度高2-4倍,但低于纯校正聚合酶(如KAPA HiFi)的保真度。
品質
每批 KAPA Taq EXtra DNA 聚合酶经确认含 < 2% 污染蛋白 (Agilent protein 230 Assay)。KAPA Taq EXtra PCR kits 经过严格的质量控制测试,没有污染的外切和内切核酸酶活性,满足 DNA 污染水平方面的严格要求。
準備報告
始终确保产品在使用前已完全解冻和混合。试剂可在4°C下短期储存使用(最长1个月)。请放回-20°C进行长期储存。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
僅套裝組件
產品號碼
描述
- KAPA Taq EXtra DNA Polymerase 5 U/µL
- KAPA Taq EXtra Buffer (5X)
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
- MgCl2 25 mM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Future science OA, 5(2), FSO361-FSO361 (2019-03-02)
Gene polymorphism biomarkers identify individual susceptibility to environmental and occupational hazards. The conventional approach considers polymerase chain reaction (PCR) followed by restriction fragment length polymorphism analysis (RFLP), a reliable but expensive and time-consuming two-step procedure. Therefore we evaluated the simpler
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-08)
Cigarette smoking is influenced by nicotine's effects on dopaminergic activity, which appear to be moderated by genetic variation, particularly a variable number tandem repeat (VNTR, 48 bp) polymorphism in the third exon of the dopamine receptor gene (DRD4). Smokers with