Merck
全部照片(5)
文件
2GRHSNTKB
Roche
KAPA2G Robust HotStart PCR 试剂盒
with dNTPs
同義詞:
PCR, 热启动PCR
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤12 mo.
特點
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
包裝
pkg of 100 U (KK5532)
pkg of 250 U (KK5516)
pkg of 500 U (KK5518)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
crude DNA
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
第二代KAPA2G Robust DNA聚合酶可用于解决多种扩增子类型(GC- 和AT-rich)的不一致扩增问题。该产品实现了更高的持续性和特异性活性,这意味着稳健的 PCR 性能、高灵敏度和对常见抑制剂的更高耐受性。KAPA2G Robust DNA 聚合酶的高性能非常适合挑战性 PCR 应用和样本,避免了使用多种酶和方案进行优化。
應用
KAPA2G Robust HotStart® PCR 试剂盒已用于:
  • 扩增富含 GC 或 AT 的模板
  • 含有常见 PCR 抑制剂(例如,盐、尿素、SDS 或乙醇)的模板
  • 粗制样本 PCR,例如口腔拭子,培养的哺乳动物、酵母或细菌细胞
  • 菌落 PCR
  • qPCR
  • 嵌套聚合酶链式反应(PCR)扩增
  • PCR 内 DNA 靶标的扩增
  • 使用传统 PCR 进行 DNA 扩增
  • 常规PCR
生化/生理作用
KAPA2G Robust HotStart® DNA 聚合酶生成的 DNA 片段与野生型 Taq DNA 聚合酶生成的 DNA 片段具有相同的特征。它可用于常规下游应用,如限制性内切酶消化、克隆和测序。和野生型 Taq 一样,KAPA2G Robust HotStart 具有 5′→3′聚合酶和 5'→3′ 核酸外切酶活性,但是没有 3'→5′ 核酸外切酶(校正)活性。KAPA2G Robust HotStart 的精确性与野生型Taq相近。错配率约为每结合 1.7 x 105 个核甘酸错配 1 次。
特點和優勢
有效扩增富含 GC 和 AT 的靶标
  • 强力扩增富含 GC 和 AT 的模板
  • 提高 PCR 成功率
改善对常见 PCR 抑制剂的耐受性
  • 从粗样本中有效扩增
  • 每单位酶的产率和灵敏度更高
在菌落 PCR 中具有无与伦比的性能
  • 大肠杆菌和酵母细胞直接 PCR 中具有更高的产量和更好的一致性
快速注释:
  • KAPA2G Robust HotStart® PCR 试剂盒(含 dNTP)含有 KAPA2G Robust HotStart DNA 聚合酶,专为高持续性和抑制剂耐受性而设计。
  • 纯化的基因组 DNA 和粗制样品(例如菌落 PCR)均可用作模板。
  • 每 25 μL 或更低体积的反应使用 0.5 U KAPA2G Robust HotStart DNA 聚合酶。更具挑战性的 PCR(富含 GC,粗制样本)可能需要更高的酶浓度。
  • 每个循环的延伸时间设置为 15 sec/kb,对于困难扩增子或模板,增加到 30-60 sec/kb。
  • 含有1.5mM MgCl2 的 KAPA2G 缓冲液(1X)。
  • 可以使用试剂盒中提供的 25mM MgCl2 溶液额外添加 MgCl2
  • KAPA2G 缓冲液 A 经过优化,具有高产量、特异性和灵敏度。
  • KAPA2G 缓冲液 B 推荐用于抑制剂污染的模板样品。
  • KAPA2G GC 缓冲液推荐用于富含 GC 的 PCR(>70% GC)。
  • KAPA 增强剂 1 可与 KAPA2G 缓冲液 A 或 B 一起使用,特别适用于富含 GC 的 PCR 试验。
  • 反应产物是3′-dA尾的,可以克隆到TA克隆载体中。
品質
每批次 KAPA2G Robust HotStart® DNA 聚合酶均已确认含有 <2% 的污染蛋白(Agilent Protein 230 分析)。KAPA2G Robust HotStart PCR 试剂盒经过严格的质量控制测试,没有污染外源和内切酶活性,符合 DNA 污染水平的严格要求。
準備報告
在每次使用前,应确保产品已完全解冻并充分混合。短期使用时,可将试剂保存 4°C 条件下(最长 1 个月)。长期储存时,应将试剂放回 -20°C 环境中。如果所有组份在使用过程中非常仔细,没有受到污染,则试剂盒在短时间内(最多 3 天)被放置在室温下(无意中)预计不会失效。不建议在室温和 4°C 下长期储存。请注意,在 -20°C 以上的温度下储存的试剂在使用过程中受到污染时更容易降解,因此在超过 -20°C 的温度下储存的风险由用户自己承担。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
  • 5X KAPA2G Buffer A
  • 5X KAPA2G Buffer B
  • 5X KAPA2G GC Buffer
  • 5X KAPA Enhancer 1
  • KAPA MgCl2 25 mM
  • KAPA dNTP Mix 10 mM each
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Specific and sensitive isothermal electrochemical biosensor for plant pathogen DNA detection with colloidal gold nanoparticles as probes.
Lau H Y, et al.
Scientific Reports, 7, 38896-38896 (2017)
Areli de la Cruz-de la Cruz et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 97(4), 115075-115075 (2020-06-14)
Formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues are a source of biological material for molecular studies; several methods to extract DNA from FFPE tissues have been reported. This process is challenging because of formaldehyde-induced cross-linking between proteins and DNA as well as molecule
Xuan Chen et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 298(6), 1219-1227 (2018-09-27)
Grb10 is a key imprinted gene that is suspected to have a role in the adverse outcomes of assisted reproductive technology (ART), but little is known about the effects of ART on it. Primary ART techniques, including superovulation, in vitro
Jani J Sormunen et al.
Experimental & applied acarology, 70(4), 491-500 (2016-11-05)
Anaplasma phagocytophilum is the causative agent of an emerging tick-borne disease, human granulocytic anaplasmosis. While the bacterium has been reported from questing ticks in neighboring Sweden, Norway and Russia, the few surveys regarding questing ticks in Finland have thus far
Anaplasma phagocytophilum in questing Ixodes ricinus ticks in southwestern Finland.
Sormunen J J, et al.
Experimental & Applied Acarology, 70(4), 491-500 (2016)
文章
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
概述定向進化以及產生具有最佳化或全新功能的蛋白質的方法。