文件
10108987001
Roche
焦磷酸酶,无机 (PPase)
from yeast
同義詞:
无机焦磷酸酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
yeast
品質等級
形狀
suspension
比活性
~200 units/mg protein (At 25 °C with inorganic pyrophosphate as the substrate.)
包裝
pkg of 1 mL (1 mg)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
2-8°C
一般說明
焦磷酸磷酸水解酶
焦磷酸酶广泛分布于一些生物体内。
特異性
比活度 :以无机焦磷酸盐为底物,+ 25℃ 时约为 200u/mg。
應用
无机焦磷酸酶已用于酶分析和酶抑制研究。
焦磷酸酶,无机 (PPase) 已用于:
  • 酶促一氧化氮 (NO) 检测系统
  • 体外 转录
  • 多引物滚环扩增
生化/生理作用
无机焦磷酸酶催化无机焦磷酸盐水解为正磷酸盐。
镁离子对结晶焦磷酸酶的催化活性是必需的。
品質
污染物: 0.01%atp 酶和磷酸酶,每种(pH 7 和 4-硝基苯基磷酸盐作为底物)。
外觀
在 3.2 M 硫酸铵溶液(pH 值约为 6)中的混悬液
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michael A Kron et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 17(6), 983-989 (2008-04-16)
Diagnosis of eukaryotic parasitic infection using antibody-based tests such as ELISAs (enzyme-linked immunosorbent assays) is often problematic because of the need to differentiate between homologous host and pathogen proteins and to ensure that antibodies raised against a peptide will also
Tracking the m7G-cap during translation initiation by crosslinking methods.
Gross L, et al.
Methods, 137, 3-10 (2018)
2'-O-methylation of the mRNA cap protects RNAs from decapping and degradation by DXO.
Picard-Jean F, et al.
PLoS ONE, 13(3), e0193804-e0193804 (2018)
Single prokaryotic cell isolation and total transcript amplification protocol for transcriptomic analysis.
Kang Y, et al.
Nature Protocols, 10(7), 974-974 (2015)
Assimilatory sulfate reduction in the marine methanogen Methanothermococcus thermolithotrophicus.
Jespersen, et al.
Nature microbiology, 8, 1227-1239 (2023)