文件
ZWBASE012
Milli-Q
ROCare
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
同義詞:
ROCare B
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
removes organics, grime and slime from RO membranes
包裝
pkg of 12 packs
儲存條件
dry at room temperature (Tightly closed)
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
ROCare B 是一种实验室水净化耗材,可有效去除反渗透 (RO) 膜表面上堆积的部分或大部分有机物质,从而确保系统′的使用寿命和性能。
碱性清洁剂交货时装在袋子中,使用后将空袋子去除。当系统提示时,或 RO %截留率下降超过 5% 或 RO 渗透流量由于有机材料堆积而下降超过 10% 时,应定期使用。
應用
ROCare B 底座清洁袋可保护支持 Elix® Advantage、Milli-Q® HR 7000、Milli-Q® HX 7000 和 Milli-Q® IX 7003/05/10/15 水净化系统的 RO 膜。
特點和優勢
  • 用于去除有机物、污垢和粘液的碱性清洁化学品
  • 水溶液 pH 10
  • 包含 12 包
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system, Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2