重要文件
S2646
解剖刀片
No. 10
同義詞:
Precision blades, Surgical scalpel blades
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122407
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
steel (carbon)
無菌
non-sterile
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
解剖刀片已用于:
  • 幼苗接种
  • 切割肾上腺进行肾上腺切除术
  • 切割聚二甲基硅氧烷(PDMS),制备微流控装置
包裝
独立包装。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)