Good job, thanks for providing all needed information
XX1012540
用于真空过滤的Millipore分析不锈钢过滤器支架 - 试剂盒
Millipore Analytical Stainless Steel Filter Holder for Vacuum Filtration - Kit
25 mm, Stainless steel funnel with glass membrane support, 50 mL funnel
同義詞:
Stainless Steel Filter Holder, Vacuum Filter Holder
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
材料
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s)
技術
vacuum filtration: suitable
高度
12.6 cm
直徑
5.1 cm (2.0 in.)
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
2.8 cm2
漏斗容量
50 mL
接頭
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
應用
filtration
相容性
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore分析型不锈钢过滤器支架-套件
25 mm,带玻璃膜支架的不锈钢漏斗,50 mL漏斗
分析型不锈钢过滤器支架设计用于细菌或颗粒污染分析样品的真空过滤。
本品是由以下物品组成的套件:
(目录号-说明)
XX1012542-Millipore玻璃底座和塞子,25 mm,不锈钢支架,提供筛网
XX1012503-Millipore弹簧夹,25 mm,铝制
ALIGNED25-Millipore对准导向器,25 mm,5/PK
特征&优点:
•有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳250 mL的样品
•带有250 mL漏斗的支架配有漏斗盖,可以使用附件过滤装置进行通风
•可以高压灭菌或火焰灭菌
应用:
细菌学或颗粒污染分析
25 mm,带玻璃膜支架的不锈钢漏斗,50 mL漏斗
分析型不锈钢过滤器支架设计用于细菌或颗粒污染分析样品的真空过滤。
本品是由以下物品组成的套件:
(目录号-说明)
XX1012542-Millipore玻璃底座和塞子,25 mm,不锈钢支架,提供筛网
XX1012503-Millipore弹簧夹,25 mm,铝制
ALIGNED25-Millipore对准导向器,25 mm,5/PK
特征&优点:
•有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳250 mL的样品
•带有250 mL漏斗的支架配有漏斗盖,可以使用附件过滤装置进行通风
•可以高压灭菌或火焰灭菌
应用:
细菌学或颗粒污染分析
原則
真空