重要文件
XX2004708
Millipore
用于真空过滤的Millipore不锈钢支撑筛网
47 mm
同義詞:
Stainless Steel Filter Screen
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel screen
品質等級
直徑
47 mm
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
不锈钢支撑筛网,47 mm
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件和Millipore 47 mm全玻璃过滤器支架套件的附件。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. What is the pore size?
    1 answer
    1. The pore size of this screen is 125 uM