材料
PTFE seal
stainless steel housing
品質等級
技術
vacuum filtration: suitable
高度
8.9 cm
直徑
3.8 cm
過濾器直徑
13 mm
過濾面積
0.7 cm2
漏斗容量
40 mL
接頭
inlet funnel
male Luer outlet slip
應用
filtration
相容性
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
分析型不锈钢过滤器支架可用于细菌或颗粒物污染分析样品的真空过滤。
特点&优点:
•有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳高达250 mL的样品
•250 mL漏斗配有漏斗盖,可以使用附件过滤单元进行通风
•可以进行高压灭菌或火焰灭菌
应用:
细菌或颗粒物污染分析
分析型过滤器支架
XF2004710 100 mL过滤器支架,47 mm,不锈钢
XF2004725 250 mL过滤器支架,47 mm,不锈钢
XX1002540 50 mL过滤器支架,25 mm,不锈钢
XX1002540的更换部件:
XX1002503弹簧夹,25 mm,铝制
XX1002535垫圈,PTFE涂层
用于25 mm过滤器支架的XX1002542底座组件
XX2004718 8号塞子,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶
XX5002501支撑网,25 mm,不锈钢
XF2004710和XF2004725的更换部件:
XF2004755不锈钢漏斗,100 mL
XF2004756不锈钢漏斗,250 mL
XF2004758不锈钢支撑玻璃料
XX1004703弹簧夹,47 mm,铝制
XX1004708 8号多孔塞,硅胶
配件
SLFG02550 Millex注射器过滤器,Fluoropore® PTFE,疏水性,非无菌,25 mm
XX1004705真空过滤瓶,1 L
XX1004744真空过滤瓶,4 L
XX7100004管,3/16 in. ID x 140 cm,硅胶
特点&优点:
•有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳高达250 mL的样品
•250 mL漏斗配有漏斗盖,可以使用附件过滤单元进行通风
•可以进行高压灭菌或火焰灭菌
应用:
细菌或颗粒物污染分析
分析型过滤器支架
XF2004710 100 mL过滤器支架,47 mm,不锈钢
XF2004725 250 mL过滤器支架,47 mm,不锈钢
XX1002540 50 mL过滤器支架,25 mm,不锈钢
XX1002540的更换部件:
XX1002503弹簧夹,25 mm,铝制
XX1002535垫圈,PTFE涂层
用于25 mm过滤器支架的XX1002542底座组件
XX2004718 8号塞子,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶
XX5002501支撑网,25 mm,不锈钢
XF2004710和XF2004725的更换部件:
XF2004755不锈钢漏斗,100 mL
XF2004756不锈钢漏斗,250 mL
XF2004758不锈钢支撑玻璃料
XX1004703弹簧夹,47 mm,铝制
XX1004708 8号多孔塞,硅胶
配件
SLFG02550 Millex注射器过滤器,Fluoropore® PTFE,疏水性,非无菌,25 mm
XX1004705真空过滤瓶,1 L
XX1004744真空过滤瓶,4 L
XX7100004管,3/16 in. ID x 140 cm,硅胶
原則
真空
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany