PBTK07610
同義詞:
PES膜滤器,30 kDa NMWCO
1 of 10
Millipore
PBCC07610
超滤盘,5 kDa NMW
PBGC07610
超滤盘,10 kDa NMW
PLGC07610
PBHK07610
超滤盘,100 kDa NMW
HVEP04710
Millipore Express SHR 带预滤器 47MM DISKS W/TYPAR 10PK
PLTK07610
超滤盘,30 kDa NMW
UFSC40001
Amicon® 超滤杯400mL
SHGEA25NB6
Millipore Express® SHC,OptiScale®囊式
XFUF07601
耐溶剂搅拌池,用于76 mm膜
PBTK02510
polyethersulfone membrane
400
non-sterile
hydrophilic
Biomax®
protein clean-up: suitable (desalting)protein purification: suitable (concentration)
76 mm
41.8 cm2
30 kDa NMWCO
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
实验室透析和渗滤设备_蛋白质样品制备-默克生命科学
蛋白生物学_抗体_生物活性小分子-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 1
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號