重要文件
PBTK02510
Millipore
PES膜滤器,30 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
同義詞:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polyethersulfone membrane
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Biomax®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直徑
25 mm
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
4.1 cm2
孔徑
30 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 76 mm diameter
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1