文件
PLGC07610
Millipore
超滤盘,10 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 76 mm
同義詞:
再生纤维素膜滤器,10 kDa NMWCO
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
regenerated cellulose membrane
品質等級
製造商/商標名
Ultracel®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
過濾器直徑
76 mm
過濾面積
41.8 cm2
基質
Ultracel®
孔徑
10 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
滤器类型:超滤
滤器编码:PLGC
用您所选择的滤膜组装Amicon搅拌式过滤器。圆片型超滤膜有 Ultracel 再生纤维素和 Biomax 聚醚砜(PES)。这些滤膜有各种孔径 & 直径可供选择。
要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,建议使用 Ultracel 再生纤维素膜Ultracel 滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA 或其他大分子具有最低吸附率,从而保证了最高的截留率。
要对数量更大、浓度更高的样品(例如血清、血浆或条件化的组织培养基)进行浓缩或脱盐,建议使用 Biomax PES 滤膜。
微滤 Durapore PVDF 切割圆片的孔径分别为 0.1 µm、0.22 µm 和 0.45 µm,直径分别为 63.5 mm 和 75 mm。
特点 & 优势:
•圆盘直径包括:25、44.5、47、63.5、76、90 和 150mm
•Ultracel、Durapore 和 Biomax 滤膜均具有多种孔径,可满足您的分离要求
•与 Amicon 搅拌式过滤器兼容
应用:
浓缩,缓冲液交换,脱盐
设备配置:圆片型超滤膜
應用
10 kDa NMWL,Ultracel 再生纤维素,直径 76 mm
聯結
替代品:13642
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jorune Sakalauskaite et al.
Journal of structural biology, 211(1), 107497-107497 (2020-03-30)
Molluscs, the largest marine phylum, display extraordinary shell diversity and sophisticated biomineral architectures. However, mineral-associated biomolecules involved in biomineralization are still poorly characterised. We report the first comprehensive structural and biomolecular study of Spondylus gaederopus, a pectinoid bivalve with a
André R A Marques et al.
Autophagy, 16(5), 811-825 (2019-07-10)
CTSD (cathepsin D) is one of the major lysosomal proteases indispensable for the maintenance of cellular proteostasis by turning over substrates of endocytosis, phagocytosis and autophagy. Consequently, CTSD deficiency leads to a strong impairment of the lysosomal-autophagy machinery. In mice