重要文件
MP81G15
Millipore
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gels
8-16% Bis-Tris, 15 well, 1mm
同義詞:
Bis-Tris gel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105320
NACRES:
NC.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
mPAGE® 8-16% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
儲存期限
18 mo.
包裝
pkg of 10 gels
長度 × 寬度 × 孔
10 cm × 8 cm × 15 well
膜包寬度 × 長度
10 cm × 8 cm
凝膠厚度
1 mm
孔最大容積
40 μL
well wells
15 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
mPAGE 8-16% Bis-Tris预制凝胶,10x8
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
mPAGE 8-16% bis-tris凝胶用于高分辨率蛋白质分离
  • 高达60 μl/孔的样品容纳量
  • 一般运行时间26 min(MES, 180V)或31 min(MOPS, 200V)
  • 使用Bio-Rad Mini-PROTEAN系统时要反转密封圈。
  • 用于XCell SureLock和其他兼容的电泳槽时,需搭配adapter plate/接板(货号MPTA)。
蛋白质印迹
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
採用 mPAGE® TurboMix 技術的 Bis-Tris SDS-PAGE 凝膠澆注試劑盒,可快速、可靠地進行凝膠澆注和蛋白質分離。
條款
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
相關內容
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® 凝膠提供高解析度的蛋白質分離、降低成本,並與一般電泳槽相容。