重要文件
MCEP06H48
Millipore
Millicell®悬挂式细胞培养小室,PET 8 μm,6孔,48个/包
Discontinued with Replacement Product No. PTEP06H48
同義詞:
可渗透培养小室, 组织培养小室, 组织培养板, 细胞培养小室
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
無菌
sterile
特點
lid: no
包裝
pack of 48 ea (individually blister packaged)
參數
50 °C max. temp.
過濾器直徑
24 mm
過濾面積
4.5 cm2
尺寸
6 wells
表面積
4.5 cm2
孔最大容積
5.9 mL
有效容積
2 mL
孔徑
8.0 μm
輸入
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
一般說明
孔径为8.0 μm的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)悬挂式细胞培养小室,用于6孔板,用于细胞附着、细胞培养、细胞分化&ICC。设备配置: 6孔板,8μm孔径Millicell®细胞培养小室是贴壁或悬浮细胞的易于使用和方便的装置。允许从其顶侧和基底外侧进入培养基。更加密切地模拟了体内所发生的细胞生长、结构和功能。另外,Millicell®小室使得研究细胞单层的两侧成为可能。
Millicell®悬挂小室:预装在接收器中或可单独使用
  • 用于共培养和渗透性试验
  • 独特的设计使得基底外侧进入比其他悬挂式小室更容易,污染风险更低
  • 提供5种孔径和3种直径,包括1 μm孔径,光学透明,可通过显微镜更好地观察
  • 可预装在24孔接收板中,或作为3种直径的单独小室
应用范围:细胞附着、细胞生长、细胞分化、免疫细胞化学
應用
孔径为8.0 μm的聚对苯二甲酸乙二醇酯悬挂式细胞培养小室,用于6孔板中的细胞附着、细胞培养,细胞分化&ICC。
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
本頁涵蓋針對 Millicell®-CM 插片上四種類型 ECM(1 型膠原蛋白、纖維連結蛋白、層粘結蛋白和 Matrigel)所開發的 ECM 塗佈方案。
相關內容
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.