Merck
全部照片(6)
重要文件
PTHT24H48
Millipore
Millicell® 24孔悬挂式细胞培养小室
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
同義詞:
cell culture inserts, membrane insert, plate inserts
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質等級
無菌
γ-irradiated
sterile
特點
100x106 pores/cm2
包裝
pack of 48 ea (individually blister packaged)
參數
max. temp. at 37 °C
技術
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
高度
15.5 mm
直徑
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
小室有效容積
0.2 mL
膜厚度
9-16 μm
尺寸
24 wells
表面積
0.3 cm2
顏色
translucent membrane
孔徑
0.4 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
一般說明
Millicell®细胞培养小室配备聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜,特别适合各种细胞类型的生长和分化。这种单独无菌包装的小室具有高孔隙密度半透明0.4 μm孔径膜,适合大多数24孔塑料组织培养板。
小室的法兰设计将其悬挂在培养板内,使其能够进入细胞单层的两侧。三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
應用
  • 细胞增殖
  • 细胞表面受体
  • 细胞培养
  • 上皮细胞生长
  • 饲养层
  • 荧光检测/免疫组织化学
  • 体外 毒理学
  • 微生物附着
  • 极化蛋白分泌
  • 极化摄取
  • 运输/渗透性
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
如何使用細胞培養插入物和 TEER 測量建立屏障形成和滲透性實驗。
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
16HBE14o- 人類支氣管上皮化生細胞,用於囊腫性纖維化、病毒性肺病變 (SARS-CoV)、哮喘、慢性阻塞性肺病、吸菸與空氣污染影響等研究的呼吸道上皮模擬。 查看超過 5k 篇著作。
查看全部
條款
人皮肤表皮组织的3D细胞培养构建方案,采用原代人角质形成细胞、真皮成纤维细胞和胶原包被的Transwell培养小室。
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
使用原代人類角質形成細胞、真皮纖維母細胞和膠原包覆的 transwell 插入物製造表皮人類皮膚組織的 3D 細胞培養方案。
相關內容
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.