PTHT12H48
Millicell® 12 孔悬挂细胞培养小室
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
同義詞:
Polyethylene Terephthalate hanging cell culture insert, cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
推薦產品
材料
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質等級
無菌
γ-irradiated
sterile
特點
100x106 pores/cm2
包裝
pack of 48 ea (individually blister packaged)
製造商/商標名
Millicell®
參數
37 °C max. temp.
技術
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
permeability assay: suitable
高度
15.5 mm
直徑
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
小室有效容積
0.4 mL
尺寸
12 wells
表面積
1.1 cm2
顏色
translucent membrane
孔徑
0.4 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
一般說明
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell®组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。 三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
應用
- 细胞增殖
- 细胞表面受体
- 细胞培养
- 上皮细胞生长
- 饲养层
- 荧光检测/免疫组织化学
- 体外 毒理学
- 微生物附着
- 极化蛋白分泌
- 极化摄取
- 运输/渗透性
法律資訊
推薦
試劑
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
如何使用細胞培養插入物和 TEER 測量建立屏障形成和滲透性實驗。
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- 人類支氣管上皮化生細胞,用於囊腫性纖維化、病毒性肺病變 (SARS-CoV)、哮喘、慢性阻塞性肺病、吸菸與空氣污染影響等研究的呼吸道上皮模擬。 查看超過 5k 篇著作。
條款
人皮肤表皮组织的3D细胞培养构建方案,采用原代人角质形成细胞、真皮成纤维细胞和胶原包被的Transwell培养小室。
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
使用原代人類角質形成細胞、真皮纖維母細胞和膠原包覆的 transwell 插入物製造表皮人類皮膚組織的 3D 細胞培養方案。
相關內容
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.