重要文件
MAB5266
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, N52
同義詞:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
抗-神经丝200 kDa抗体,克隆N52, clone N52, Chemicon®, from mouse
生物源
mouse
品質等級
100
300
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
N52, monoclonal
物種活性
human, mouse, monkey, rat, pig
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
一般說明
神经丝是一种中间丝,可作为支持轴突细胞质的细胞骨架的主要元素。 它们是轴突中最丰富的原纤维成分,平均频率是轴突微管的3-10倍。 神经丝(直径10nm)由三个相互缠绕的原纤维构建而成,原纤维本身由单体蛋白质的两个四聚体原丝复合物组成。神经丝三联体蛋白(68/70、160和200 kDa)同时存在于中枢神经系统和周围神经系统中,通常是神经元特异性的。68/70 kDa NF-L蛋白可以自组装成丝状结构,但是160 kDa NF-M和200 kDa NF-H蛋白需要68/70 kDa NF-L蛋白的存在才能共组装。 神经瘤、神经节瘤、神经节神经胶质瘤、神经节神经母细胞瘤和神经母细胞瘤的神经丝染色呈阳性。 尽管通常仅限于神经元,但已在神经节旁瘤以及肾上腺和肾上腺嗜铬细胞瘤中检测到神经丝。类癌、皮肤神经内分泌癌和肺燕麦细胞癌也表达神经丝。 有关更多神经丝信息,请参见CHEMICON技术支持部分下的在线神经系统细胞类型特定标志物图。
特異性
MAB5266与正常组织/提取物中神经丝200kDa(NF-H)的磷酸化和去磷酸化H链反应(Shaw,1986)。MAB5266可用于通过免疫组织化学和蛋白质印迹检测起源神经元的细胞。据报道,MAB5266与NF-H的反应性在cdk-5过表达细胞中被阻断(Guidato,1996)。
免疫原
酶促去磷酸化猪H链的羧基末端尾段。
應用
研究子类别
神经丝&神经元代谢
神经元&神经胶质标志物
研究类别
神经科学
经验证,该抗神经丝200 kDa抗体(克隆N52)可用于WB、IH中检测神经丝200 kDa。
蛋白质印迹:5-10 μg/mL
免疫组织化学:5-10 μg/mL
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫组织化学:抗体N52与位于MPR KSP结构域末端并含有共有cdk-5磷酸化位点的NF-200侧臂片段反应,但是如果NF-200片段被cdk-5磷酸化,则该反应性被消除{Guidato et al,1996}。 因此,对于包括蛋白质印迹在内的最全面的染色和反应性,建议在抗体染色之前用碱性磷酸酶处理样品。 建议采用以下处理方案:
溶液的制备方案:
I. TBS: Tris-HCl,0.1 mol/L;NaCl,0.1 mol/L′ pH 8.0。
II.将碱性磷酸酶,1 mg/ml与1 mol/l ZnSO4、1mol/L MgCl2和1mmol/L PMSF混合;并在TBS中溶解。
注释: 使用前需将碱性磷酸酶对溶液I进行透析。
步骤:
将来自休克冷冻组织样品的冷冻切片风干,然后在-20°C下用丙酮固定10分钟。 使过量的丙酮在室温下蒸发。 将切片在溶液II中于+30°C下孵育4小时,然后在TBS中洗涤3次,每次5分钟。 阴性对照切片在不含碱性磷酸酶的溶液II中孵育。进一步处理如下:
- 用10-20 μl抗体溶液覆盖制备物,并在潮湿箱中孵育1小时。
- 将载玻片浸入TBS中,并在TBS中洗涤3次,每次5分钟。
- 用10-20 μl用异硫氰酸氟标记的抗小鼠Ig抗体溶液覆盖制备物,并在37°C的潮湿箱中孵育1小时。
- 在TBS中清洗载玻片3次,每次5分钟。
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白(离子交换色谱法)。 液体形式,溶于0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠(pH 7.6)中
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样在2-8°C下保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Sheona Watson-Scales et al.
PLoS genetics, 14(5), e1007383-e1007383 (2018-05-11)
Down Syndrome (DS) is caused by trisomy of chromosome 21 (Hsa21) and results in a spectrum of phenotypes including learning and memory deficits, and motor dysfunction. It has been hypothesized that an additional copy of a few Hsa21 dosage-sensitive genes
M P Jankowski et al.
Neuroscience, 143(2), 501-514 (2006-10-24)
The transcription factor Sox11 is expressed at high levels in developing sensory neurons and injured adult neurons but little is known about its transcriptional targets and function. In this study we examined the role of Sox11 using Neuro2a neuroblastoma cells
Roxanne Larivière et al.
Molecular brain, 12(1), 19-19 (2019-03-15)
Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS [MIM 270550]) is an early-onset neurodegenerative disorder caused by mutations in the SACS gene. Over 200 SACS mutations have been identified. Most mutations lead to a complete loss of a sacsin, a large
Lovisa Ljungberg et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 248-248 (2016-11-18)
Information is carried out of the cerebellar cortical microcircuit via action potentials propagated along Purkinje cell axons. In several human neurodegenerative diseases, focal axonal swellings on Purkinje cells - known as torpedoes - have been associated with Purkinje cell loss.
Sarah E Rotschafer et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 84-84 (2016-11-09)
Caspase-3 is a cysteine protease that is most commonly associated with cell death. Recent studies have shown additional roles in mediating cell differentiation, cell proliferation and development of cell morphology. We investigated the role of caspase-3 in the development of