重要文件
MABE416
Sigma-Aldrich
抗顺铂 DNA 加合物抗体,克隆 ICR4
clone 1CR4, from rat
同義詞:
CP9/19, Cisplatin DNA modification
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1CR4, monoclonal
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2aκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
顺铂加合物是由化合物顺铂引起的鸟嘌呤-鸟嘌呤(GG)DNA链内交联。 顺铂用作含有铂的化疗剂。 DNA的交联触发受影响细胞的凋亡。 顺铂对某些癌症如睾丸癌特别有效。 不幸的是,像大多数化疗药物一样,顺铂具有许多副作用,并且癌细胞通常会在一段时间后对药物产生耐药性。克隆ICR4以前称为克隆CP9/19。
特異性
该抗体对顺铂修饰的DNA具有特异性。
免疫原
顺铂修饰的天然DNA。
應用
ELISA分析:一个来自独立实验室的代表性批次在ELISA中检测到顺铂DNA加合物(Tilby,M.J.,et al.(1991).Cancer Res. 51(1):123-129.; Kothandapani, A., et al. (2011).J Biol Chem. 286(16):14564-14574.; Welters, M. J., et al. (1999).Ann Oncol.10(1):97-103.; Strobeck, M. W., et al. (2000).Proc Natl Acad Sci USA.97(14):7748-7753.; Kothandapani, A., et al. (2012).Exp Cell Res. 18(16):1973-1986.)。
免疫组织化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在头颈部鳞状细胞癌组织中检测到顺铂DNA加合物。(Welters,M.J.,et al.(1999).Ann Oncol.10(1):97-103.)。
使用该大鼠单克隆抗体(抗顺铂DNA加合物抗体,克隆ICR4,经验证可用于斑点印迹、ELISA&IHC)检测顺铂加合物。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过斑点印迹法对来自HeLa细胞裂解物的未经处理和顺铂处理的DNA进行评价。
斑点印迹分析:该抗体以1:1,000稀释度在HeLa细胞裂解物中的1.0和0.5 µg顺铂处理的DNA中检测到顺铂DNA加合物。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yonggen Zou et al.
Oncology letters, 15(1), 1097-1102 (2018-02-06)
As an important chemotherapeutic agent for the treatment of osteosarcoma, the effectiveness of cisplatin is considered to be due to its unique properties, which allow it to penetrate the cell membrane and form various DNA-platinum adducts, resulting in genetic alterations
M Harris et al.
British journal of cancer, 108(4), 859-865 (2013-02-07)
Human papilloma virus (HPV) is implicated in >99% of cervical cancers and ∼40% of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). We previously targeted E6 oncogene with (188)Rhenium-labelled monoclonal antibody (mAb) C1P5 to HPV16 E6 in cervical cancer and HNSCC.
Moon Soo Park et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 13(4), 858-865 (2002-03-26)
Cisplatin, a commonly used chemotherapeutic agent, has a major limitation because of its nephrotoxicity. Recent studies have shown that cisplatin causes apoptotic cell death in renal tubule cells, but the underlying molecular mechanisms remain to be elucidated. In this study
And-1 Coordinates with the FANCM Complex to Regulate Fanconi Anemia Signaling and Cisplatin Resistance.
Zhang, et al.
Cancer research, 82, 3249-3262 (2023)
Adrien Joseph et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(6) (2021-06-25)
Tumors rewire their metabolism to achieve robust anabolism and resistance against therapeutic interventions like cisplatin treatment. For example, a prolonged exposure to cisplatin causes downregulation of pyridoxal kinase (PDXK), the enzyme that generates the active vitamin B6, and upregulation of