We do not test this antibody for western blot application. There is a literature reference that uses 1:3000 dilution (A Comparative Study of Three Interneuron Types in the Rat Spinal Cord. In PLoS ONE on 23 September 2016 by Chen, S., Yang, G., et al.). Ultimately, you will need to determine this empirically.
推薦產品
產品名稱
单克隆抗小白蛋白 小鼠抗, clone PARV-19, ascites fluid
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PARV-19, monoclonal
分子量
antigen 12 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
fish, frog, rabbit, canine, feline, bovine, pig, human, goat, rat
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable (10-20K titer using Mouse skeletal muscle extract expressing Parvalbumin protein)
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PVALB(5816)
rat ... Pvalb(25269)
一般說明
PVALB(小白蛋白)是低分子量酸性蛋白家族的经典小成员,该蛋白家族称为钙结合蛋白(CaBPs)EF-手超家族。该蛋白在脑和肌肉中表现出受限的表达模式。它是一种细胞质高亲和力CaBP。
单克隆抗小白蛋白(小鼠IgG1同种型)产生于PARV-19杂交瘤(通过小鼠骨髓瘤细胞和来自免疫小鼠的脾细胞融合产生)。小白蛋白是一种钙结合蛋白。
单克隆抗小白蛋白(小鼠IgG1同种型)产生于PARV-19杂交瘤(通过小鼠骨髓瘤细胞和来自免疫小鼠的脾细胞融合产生)。小白蛋白是一种钙结合蛋白。
特異性
以Ca2+离子依赖的方式识别小白蛋白 。不与EF-手家族的其他成员,如钙调蛋白、肠钙结合蛋白、S100A2(S100L)、S100A6(钙周边蛋白)、S-100的α 链(即S-100a和S-100ao)或β链(即S-100a和S-100b)发生反应。
免疫原
青蛙肌肉小白蛋白。
應用
小鼠源单克隆抗小白蛋白抗体可用于免疫组化、[1] 免疫细胞化学、 和免疫荧光。
生化/生理作用
PVALB(小白蛋白)蛋白可调节快速收缩肌肉的松弛,该过程中其定位于小型哺乳动物中的II型(快速抽搐)哺乳动物骨骼肌纤维上。该蛋白是神经元细胞内钙动态的关键调节因子。PVALB蛋白在突发事件期间可维持突触传递,它可预防突触前Ca2+ 的积累,从而防止过量突触前Ca2+水平造成的有害影响。它还可防止累积神经易化,以便在突触后进行线性信息处理,从而维持突触传递。
PVALB(小白蛋白)表达可作为区分良性和恶性肿瘤的标志物,其与甲状腺病变相关。在大鼠模型中,小白蛋白阳性中间神经元的表达减少与精神分裂症有关,并且已知其会干扰神经元的活动。
PVALB(小白蛋白)表达可作为区分良性和恶性肿瘤的标志物,其与甲状腺病变相关。在大鼠模型中,小白蛋白阳性中间神经元的表达减少与精神分裂症有关,并且已知其会干扰神经元的活动。
外觀
调理液
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8°C保存至多一月。
对于长期存储,需等分并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
对于长期存储,需等分并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
其他說明
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6339-6353 (2019-06-16)
ADP-ribosylation factors (ARFs) are a family of small monomeric GTPases comprising six members categorized into three classes: class I (ARF1, 2, and 3), class II (ARF4 and 5), and class III (ARF6). In contrast to class I and III ARFs
Doublecortin-expressing cells are present in layer II across the adult guinea pig cerebral cortex: partial colocalization with mature interneuron markers.
Experimental Neurology, 211(1), 271-282 (2008)
Parvalbumin in most gamma-aminobutyric acid-containing neurons of the rat cerebral cortex.
Science, 231(4741), 995-997 (1986)
Calcium-binding protein parvalbumin as a neuronal marker.
Nature, 293(5830), 300-302 (1981)
Dynamics of parvalbumin expression in low-frequency-stimulated fast-twitch rat muscle.
European Journal of Biochemistry, 236(3), 814-819 (1996)
-
What is the recommended dilution for WB in rat cortex tissue?
1 answer-