包裝
units of 1
製造商/商標名
Milli-Q®
儲存條件
room temperature
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
輸入
feed water nature pure water (Elix® water)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®)
for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
環保替代類別
運輸包裝
ambient
一般說明
精制柱包含Jetpore® 混床离子交换树脂和创新的 IQnano™ 离子交换介质组合以去除纯水中的痕量离子,同时还装填了高等级合成活性炭以针对性去除痕量有机污染物。
應用
- 用于由 Elix® 产水的 Milli-Q® IQ/EQ 7000 超纯水系统。
- 可去除痕量离子和有机污染物,为敏感应用提供超纯水(1 类)。
特點和優勢
- e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
- 每个纯化柱都配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
- 该套件78%的IPAK Quanta® 和IPAK Meta® 精制柱零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
減少實驗室對水、能源、塑膠和化學品的消耗。環保的 Milli-Q® 實驗室水純化系統和數位服務可以支援您實驗室的永續發展目標。
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® 超純水系統可確保可靠的科學研究,其擴充的系統可滿足不同的實驗室需求與限制。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.