包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Milli-Q®
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
高度
39.5 cm (15.5 in.)
輸入
feed water nature purified water (Elix®)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
一般說明
与用于Elix® 纯水系统(IPAKQUAEX)的 IPAK Quanta® 水精制柱配套使用,可为敏感的实验室应用生产超纯水(1 类)。
應用
- 用于由 Elix ®产水的 Milli-Q® IQ/EQ 7000 超纯水系统。
- 为敏感应用提供超纯水(1 类)。
特點和優勢
- e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
- 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量
- 78%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
減少實驗室對水、能源、塑膠和化學品的消耗。環保的 Milli-Q® 實驗室水純化系統和數位服務可以支援您實驗室的永續發展目標。
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® 超純水系統可確保可靠的科學研究,其擴充的系統可滿足不同的實驗室需求與限制。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.