文件
ZIQUVLPA1
Milli-Q
ech2o®紫外线灯
for use with Milli-Q® IQ Systems, Mercury-free UV lamp for photooxidation of organic compounds
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.33
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
ech2o®
相容性
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
无汞ech2o®紫外线灯用于光氧化有机化合物。
用于Milli-Q® IQ 7000和Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统。
應用
经该紫外线灯处理的水中有机污染物含量低,适用于所有对有机物敏感的应用(例如HPLC等)
特點和優勢
这种独特的ech2o®无汞紫外灯确保使用在172 nm波长下发射的氙准分子(激发二聚体)技术氧化有机污染物。
法律資訊
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany