抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HRH4(59340)
特異性
识别人组胺受体4(HR4)。免疫原与其他组胺受体没有明显的序列同源性。
免疫原
人HR4细胞质C-末端内的17个氨基酸肽序列(Oda et al. 2000; Nakamura et al. 2000)。
表位:C端
應用
抗组胺受体4抗体,C-末端可检测组胺受体4水平&已发表&经验证可用于ELISA &WB。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹:使用ECL为1-10μg/mL
ELISA:1:10,000-1:100,000,每孔使用50-100 ng对照肽(目录号AG217)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
ELISA:1:10,000-1:100,000,每孔使用50-100 ng对照肽(目录号AG217)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白。 含0.1%BSA的PBS液体。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下6个月。应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Denisha R Spires et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 325(1), F105-F120 (2023-05-25)
Histamine is involved in the regulation of immune response, vasodilation, neurotransmission, and gastric acid secretion. Although elevated histamine levels and increased expression of histamine metabolizing enzymes have been reported in renal disease, there is a gap in knowledge regarding the
Functional role of histamine receptors in the renal cortical collecting duct cells.
Sudarikova, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 322, C775-C786 (2023)