重要文件
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
同義詞:
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12N2
CAS號碼:
分子量::
136.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
208-719-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
bp
230 °C/13.33 hPa
mp
60-64 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI 密鑰
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3