重要文件
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
同義詞:
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CC6H5
CAS號碼:
分子量::
134.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-632-4
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.33 hPa ( 13 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
445 °C
效力
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-5.6 % (v/v)
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point 44 °C
溶解度
29.5 mg/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup