822330
8.22330
同義詞:
苯甲酸甲酯
0.36 hPa ( 20 °C)
200
≥99.0% (GC)
liquid
510 °C
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
8.6-20 % (v/v)
199 °C/1013 hPa
-12 °C
flash point 82 °C
1.09 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
O(C)C(=O)c1ccccc1
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Warning
Acute Tox. 4 Oral
10 - Combustible liquids
WGK 1
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
77 °C - Pensky-Martens closed cup
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號