重要文件
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-二氯乙酰胺
for synthesis
同義詞:
2,2-二氯乙酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H3Cl2NO
CAS號碼:
分子量::
127.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
211-674-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
crystals
mp
96-99 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
InChI 密鑰
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(ex N): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 96 °C
熔程(上限值): ≤ 99 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3