重要文件
8.02412
Sigma-Aldrich
2-Chloroacetamide
for synthesis
同義詞:
2-Chloroacetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H4ClNO
CAS號碼:
分子量::
93.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
201-174-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.0026 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
效力
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
3.8-4.1 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
115-118 °C
轉變溫度
flash point 170 °C
溶解度
52.5 g/L
體積密度
760 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCC(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C