重要文件
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
同義詞:
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6O2
CAS號碼:
分子量::
158.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-977-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
效力
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
120-125 °C (sublimed)
轉變溫度
flash point 141 °C
溶解度
0.09 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI 密鑰
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
285.8 °F
閃點(°C)
141 °C