重要文件
8.04330
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycoumarin
for synthesis
同義詞:
4-Hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6O3
CAS號碼:
分子量::
162.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
214-060-2
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
211-214 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
InChI 密鑰
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3