重要文件
8.03214
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylacetamide
for synthesis
同義詞:
N,N-Diethylacetamide, Acetic acid diethylamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CON(C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
115.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
211-685-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.2 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
182-186 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 76 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup