800107
8.00107
同義詞:
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
1 of 10
Sigma-Aldrich
537365
乙酰乙酸甲酯
688886
537349
乙酰乙酸乙酯
P0500
棕榈酸
USP
1006801
丙酮
O1008
油酸
398047
Resorcinol
SAFC
8.17034
十二烷基硫酸钠
436143
8.20894
Nitromethane
1 hPa ( 20 °C)
liquid
260 °C
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
1.3-14.2 % (v/v)
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
170 °C/1013 hPa
-39 °C
flash point 67 °C
863 g/L
1.08 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
O(C)C(=O)CC(=O)C
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
158.0 °F - closed cup
70 °C - closed cup
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 1
8.07485
聚乙二醇