817034
8.17034
製藥生產
同義詞:
十二烷基硫酸钠, SDS, 十二烷基硫酸盐 钠盐, 月桂基硫酸盐 钠盐, 月桂基硫酸钠
Ph. Eur.
500
EMPROVE® ESSENTIAL
solid
API processing | nano-milling: suitable
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
204-207 °C (lit.)
flash point >150 °C
>130 g/L
1.1 g/cm3 at 20 °C
liquid formulationpharmaceuticalsemi-solid formulation
15-25°C
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
API Processing Chemicals
Active Pharmaceutical Ingredients
Formulation
Lab Chemicals
Salts
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
338.0 °F
170 °C
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
免費—登入下載
可透過訂閱或付費取得