product name
吐温® 20,蛋白级®洗涤剂,10%溶液,无菌过滤, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
品質等級
形狀
liquid
分子量
~1228
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
电导率:<50 µS/cm.
非离子型表面活性剂,用于免疫沉淀反应和溶解膜结合蛋白。
非离子型表面活性剂,用于免疫沉淀反应和溶解膜结合蛋白。(电导率:<50 µS/cm;CMC:59 µM;HLB值:16.7)。
應用
非离子洗涤剂
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
10%水溶液
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup