重要文件
655205
Millipore
TWEEN ® 20
Non-ionic detergent
同義詞:
TWEEN ® 20, 聚山梨酯20,聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯,PEG(20)山梨醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
TWEEN ® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
品質等級
描述
RTECS - TR7400000
形狀
liquid
分子量
~1228
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
pale yellow
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
溶解度
water: 10%
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
非离子型表面活性剂,用于免疫沉淀反应和溶解膜结合蛋白(CMC:59 µM;HLB值:16.7)。
應用
非离子洗涤剂
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Monika Wimmer et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 61-61 (2020-04-12)
Cutaneous squamous cell carcinomas (cSCC) are the primary cause of premature deaths in patients suffering from the rare skin-fragility disorder recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB), which is in marked contrast to the rarely metastasizing nature of these carcinomas in the