推薦產品
產品名稱
嘌吗啡胺, A cell-permeable activator of Hedgehog signaling that induces osteoblast differentiation of multipotent mesenchymal progenitor cells C3H10T1/2 (EC₅₀ = 1 µM).
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 200 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
InChI 密鑰
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。
生化/生理作用
刺猬信号通路的激活
警告
重構
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3