539722
1 of 10
Sigma-Aldrich
P9740
PHOS-Select™ 铁亲和凝胶
MSRT1
MS RT 校准混合物
SC1000
SigmaPrep ™ 离心柱
MSKT0002
SOLu-胰酶快速消化试剂盒
TT0010
Trypsin Spin Columns
Supelco
80457
三氟乙酸
X100
Triton™ X-100
Millipore
69066-M
Recombinant Enterokinase
MABS1251
抗-CYP11B2抗体,克隆41-17B
66886-U
Empore™ SPE盘片
sufficient for 100 isolation(s)
Calbiochem®
OK to freeze
mass spectrometry (MS): suitable
wet ice
2-8°C
蛋白质样品制备_蛋白质生物学-默克生命科学
3 - Flammable Liquids
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號