5.30236
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV
同義詞:
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV, CRL1 SKP2 Inhibitor IV, p21/Cip1/Waf1 Activator IV, p27/Kip1 Activator IV, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor IV; SCF SKP2 Inhibitor IV, (±)-4-((3-(2,2-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-phenylbutylamino)methyl)-N,N
About This Item
推薦產品
化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
生化/生理作用
Skp1/Skp2 interaction
包裝
警告
重構
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。