材料
fused silica
品質等級
參數
35-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
313
df
0.26 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.32 mm
基質活性組
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
應用
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
柱類型
capillary polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:SLB-IL59的修饰(去活)形式可提供更好的惰性。比PEG/wax相更为极性的选择性,导致独特的洗脱模式最高温度高于PEG/wax色谱柱(300℃,与270-280℃相比)。对现有PEG/wax色谱柱极佳的替代品。也是一种好的GCxGC色谱柱选择。2012年上市。
USP代码:无
相:
USP代码:无
相:
- 非键合的
- 1,12-二(三丙基鏻)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
- 35℃至300℃(等温或程序性的)
法律資訊
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3