重要文件
5.05147
Millipore
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
同義詞:
OmniPur® TES
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H15NO6S
CAS號碼:
分子量::
229.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99% dry basis (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: soluble
異物活動
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI 密鑰
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
两性离子缓冲液(吸光度:≤0.12,在 260 nm,0.1 M,H2O)。在 20°C 下的 pKa 为7.5。在 6.8-8.2 的 pH 范围内有效。
在 6.8-8.2 的 pH 范围内有效的两性离子缓冲剂。在 25°C 下的 pKa 为 7.40。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1