文件
1.07657
Millipore
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
同義詞:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O11 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
342.30 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
200-559-2
NACRES:
NA.74
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
390 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
溶解度
161 g/L
體積密度
500 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
分析報告
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to yellowish, finely cristallized powder
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +54.4 - +55.9 °
Acidity or alkalinity: passes test
Loss on drying (80 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Water: 4.5 - 5.5 %
Suitability for microbiology: passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2