重要文件
474780
Sigma-Aldrich
MG-115
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
同義詞:
MG-115
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H39N3O5
CAS號碼:
分子量::
461.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
一般說明
有效的可逆蛋白酶体抑制剂(20S和26S蛋白酶体的Ki 分别为21 nM和35 nM)。特异性抑制蛋白酶体的胰凝乳蛋白酶样活性,并诱导大鼠-1和PC12细胞中的凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
20S蛋白酶体
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞渗透性:否
靶标Ki:20S和26S蛋白酶体分别为21 nM和35 nM
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Z-Leu-Leu-Nva-CHO
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Lopes, U.G., et al. 1997.J. Biol. Chem. 272, 12893.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L.1996.J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994.Cell 78, 773.Rock, K.L., et al. 1994.Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992.Biochemistry 31, 9421.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。