化驗
≥98% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
一般說明
生化/生理作用
包裝
警告
外觀
其他說明
Adams, J., and Stein, R. 1996.Ann.Rep.Med. Chem.31, 279.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L.1996.J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J.H.J., et al. 1996.Cell84, 769.
Read, M.A., et al. 1995.Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994.Cell78, 761.
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。