重要文件
371708
Sigma-Aldrich
Gβγ调制器II,棓因
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities.
同義詞:
Gβγ调制器II,棓因, 4,5-二羟基荧光素二水合物,2-(3,4,5-三羟基-6-氧杂蒽-9-基)-苯甲酸二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H12O7 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
400.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
burgundy
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1C3(c4c(c(c(cc4)O)O)Oc5c3ccc(c5O)O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H
InChI 密鑰
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的x吨化合物,以高亲和力与Gβγ结合(Kd ~400 nM,来自使用Gβ1γ2进行的表面等离子体共振结合研究),并阻断Gβγ依赖性细胞活性。据报道,通过腹膜内或口服给药在鼠爪水肿模型中表现出对抗角叉菜胶诱导的中性粒细胞募集和组织肿胀的体内预防治疗性功效。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Lehmann, D.M., et al. 2008.Mol.Pharmacol.73, 410.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1