化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
InChI 密鑰
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)