重要文件
328011
Sigma-Aldrich
ERK Inhibitor VIII
VX-11e
同義詞:
ERK Inhibitor VIII
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.28
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
SMILES 字串
Fc1cc(c(cc1)Nc2nc(c(cn2)C)c3c[nH]c(c3)C(=O)N[C@H](CO)c4cc(ccc4)Cl)Cl
InChI 密鑰
WUTVMXLIGHTZJC-OAQYLSRUSA-N