一般說明
细胞可渗透的化学还原性乙啶衍生物。常用于分析吞噬细胞的呼吸爆发。用于检测活性氧(ROS)的有效荧光探针。它可能通过线粒体氧化磷酸化的解偶联而在静息的白细胞中发生明显的氧化。胞质二氢乙锭显示出蓝色荧光,而该探针氧化为乙锭后,可插入细胞’DNA中,并可将细胞核染为明亮的红色荧光。
细胞可渗透的化学还原性乙锭衍生物,可用作检测活性氧(ROS)的荧光探针。它可能通过线粒体氧化磷酸化的解偶联而在静息的白细胞中发生明显的氧化。胞质二氢乙啶显示出蓝色荧光,但经氧化为乙啶并随后嵌入DNA后,可获得亮红色荧光。其常用于通过流式细胞仪对细胞中的超氧阴离子水平进行确定。
生化/生理作用
主要靶标
用于检测活性氧(ROS)的有效荧光探针
用于检测活性氧(ROS)的有效荧光探针
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重構
重溶后,等分,并用惰性气体冲洗并冷冻(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Haugen, T.S., et al. 1999.Eur. Respir.J.14, 1100.
Mancini, M., et al. 1997.J. Cell Biol.138, 449.
Carter, W.O., et al. 1994.J. Leukoc.Biol.55, 253.
Cinco, M., et al. 1994.FEMS Microbiol.Lett.122, 187.
Perticarari, S., et al. 1994.J. Immunol. Methods 170, 117.
Perticarari, S., et al. 1991.Cytometry 12, 687.
Bucana, C.D., et al. 1990.Exp.Cell Res.190, 69.
Rothe, G., and Valet, G. 1990.J. Leukoc.Biol.47, 440.
Mancini, M., et al. 1997.J. Cell Biol.138, 449.
Carter, W.O., et al. 1994.J. Leukoc.Biol.55, 253.
Cinco, M., et al. 1994.FEMS Microbiol.Lett.122, 187.
Perticarari, S., et al. 1994.J. Immunol. Methods 170, 117.
Perticarari, S., et al. 1991.Cytometry 12, 687.
Bucana, C.D., et al. 1990.Exp.Cell Res.190, 69.
Rothe, G., and Valet, G. 1990.J. Leukoc.Biol.47, 440.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3