重要文件
2120-OP
Millipore
Agarose
OmniPur® Grade
同義詞:
OmniPur® Agarose, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
fine powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
異物活動
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
一般說明
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.15%
EEO (-mr): ≤0.1
Gelling range (1%): 36-39 °C
Gel strength (1%): 1200 g/cm2 min
Melting point (1%): 87-89 °C
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1