生物源
algae (seaweed)
描述
multipurpose agarose
形狀
powder
包裝
pkg of 100 g (11388983001)
pkg of 500 g (11388991001)
製造商/商標名
Roche
雜質
0.090 sulphate
顏色
white
mp
38 °C
溶解度
water: 10 g/L at 80 °C
儲存溫度
15-25°C
20-25°C
SMILES 字串
Canonical SMILES: C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1[C@H]2[C@H]([C@@H](O1)[C@@H]([C@@H](O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O3)CO)O)O[C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@H](O4)CO5)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
一般說明
應用
特點和優勢
- 高凝胶强度:即使在低浓度下,琼脂糖 MP 凝胶也表现出很高的强度。这可确保坚固的凝胶在电泳中具有稳定的性能。
- 多用途应用:琼脂糖 MP 有助于分析各种样品,包括高分子量分子。
- 无限制快速迁移:即使在低浓度下,琼脂糖 MP 凝胶也能促进大 DNA 分子的快速迁移,而没有明显限制,从而实现高效分离。
- 脉冲场凝胶电泳 (PFGE) 兼容性:琼脂糖 MP 是 PFGE 的理想选择,因为它可以缩短大 DNA 分子的分离时间,同时保持有效分析所需的高分辨率。
品質
不含RNase:根据目前的质量控制程序未检测到。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash