重要文件
1.50438
Supelco
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 20 mm x 2.1 mm guard Column Kit (3 pc) with coupler (1 pc)
同義詞:
亲水作用液相色谱保护柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
SeQuant® ZIC®-pHILIC防护试剂盒 20 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, pkg of 3 column
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L122
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 3 column
參數
200 bar pressure
50 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
2 cm × 2.1 mm
基質
polymeric particle platform
基質活性組
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值
2-10
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
保护柱套件包含3个SeQuant® ZIC®-pHILIC保护柱,包括连接到分析柱的配件。SeQuant® ZIC®-pHILIC固定相具有与二氧化硅基ZIC®-HILIC色谱柱相同的高极性、成键、永久两性离子官能团。因此,用户可以期望相同的选择性,然而需要权衡流量范围和分离效率,这在聚合物材料中很常见。更耐用的支撑可提供更广泛的pH范围,对某些应用很有益。当需要极端的洗脱条件来克服极性亲水化合物的挑战性分离时,SeQuant® ZIC®-pHILIC HPLC色谱柱是首选。这些基于聚合物的色谱柱提供从pH 2到10的优异pH稳定性,兼具密集键合、纯两性离子官能团与1:1的电荷平衡。这导致直接和可重复的分离与广谱pH调优的最佳分离选择性和检测灵敏度。此外,在对离子具有高灵敏度的蒸发检测技术(如带电气溶胶检测器(CAD))中,SeQuant® ZIC®-pHILIC色谱柱可最大限度地减少背景噪声。SeQuant® ZIC®-pHILIC色谱柱可提供各种分析尺寸的5 μm聚合物颗粒。极性亲水性化合物分离的其他选择包括具有相同官能团的硅基SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱和具有互补选择性的SeQuant® ZIC®-cHILIC色谱柱。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
分析報告
性能检测胞嘧啶
检测范围:符合
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany